423122
4-tert-Butylphthalonitrile
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder, crystals or chunks
Point d'ébullition
165-168 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
49-51 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C12H12N2/c1-12(2,3)11-5-4-9(7-13)10(6-11)8-14/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
LOTMIRVNJTVTSU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable