422541
Ethyl 5-methylsalicylate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
Point d'ébullition
251 °C (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)8-6-7(2)4-5-9(8)11/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZGYXABNSOOACGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup