421235
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
98%
Synonyme(s) :
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
pb
277 °C (lit.)
Densité
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
Clé InChI
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As derivatization reagent for the carboxyl groups on peptides.[1]
- Carboxy group derivatization during the spectrophotometric analysis of phosphopeptides.[3]
- Starting reagent for the synthesis of 3-{(4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl)methyl}-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine.[4]
- Synthesis of 3-phenyl-6-(4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl)pyridazin-4-ol.[5]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter