Documents
420336
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate
98%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-1H-imidazolium hexafluorophosphate, CIP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10ClF6N2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.56
Numéro Beilstein :
5369058
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Pf
231-233 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.F6P/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;1-7(2,3,4,5)6/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
CNAKHAGVVMOXFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
Diazo-transfer reagents
Reagent for synthesis of:
Cannabinoid CB1 receptor agonists
Selective small-molecule melanocortin-4 receptor agonists
Imidazoles as selective cannabinoid CB2 receptor antagonists
Cyclic alpha-peptoids
Cyclic melanotropin peptide analogues selective for the human melanocortin-4 receptor
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.