Documents
420204
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(CH3)2CH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in diethyl ether
Point d'ébullition
34.6 °C
Densité
0.766 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C[Mg]Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13.ClH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-18.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1