Principaux documents
419206
Sigma-Aldrich
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
Synonyme(s) :
(Benzyloxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 2-(Triphenylphosphoranylidene)acetic acid phenylmethyl ester
5 G
88,90 $
25 G
299,00 $
88,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
88,90 $
25 G
299,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P=CHCO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
120-122 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
phosphine
Chaîne SMILES 
O=C(OCc1ccccc1)C=P(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H23O2P/c28-27(29-21-23-13-5-1-6-14-23)22-30(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20,22H,21H2
Clé InChI
INKMLGJBBDRIQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Tributylphosphine-mediated vinylogous Wittig reactions
  • Synthesis of 1,2-dioxanes for antitrypanosomal activity
  • Organocatalytic Michael-type reactions / Wittig reactions of phosphorus ylides and unsaturated ketones
  • Stereoselective phosphine-catalyzed cycloaddition to form spirocyclopenteneoxindoles
  • Enantioselective synthesis of pantothenic acid
  • Preparation of phosphorus ylides from phosphoranes and acetic anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable