Principaux documents
416908
Sigma-Aldrich
B-Iodo-9-BBN solution
1.0 M in hexanes
Synonyme(s) :
9-Iodo-9-borabicyclo[3.3.1]nonane solution
25 ML
233,00 $
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
233,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14BI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
233,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in hexanes
Densité
0.816 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
IB1C2CCCC1CCC2
InChI
1S/C8H14BI/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
Clé InChI
YAYIUFDUYUYPJC-OCAPTIKFSA-N
Description générale
B-Iodo-9-BBN is a boron-based organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis for the iodoboration of alkynes, enolboration, the demethylation of phenol methyl ethers, and synthesis of boron-containing compounds.
Application
B-Iodo-9-BBN solution (1.0 M in hexanes) can be used as a Lewis acid in the selective synthesis of δ-keto esters via a Michael-type addition reaction to α,β-unsaturated ketones.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup