Principaux documents
416843
Sigma-Aldrich
Methyl-13C trifluoromethane sulfonate
98 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methyl-13C triflate
1 G
279,00 $
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
279,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CF3SO313CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
279,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.328 (lit.)
pb
94-99 °C (lit.)
Densité
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1+1
Clé InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-OUBTZVSYSA-N
Caractéristiques et avantages
13C analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup