416290
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid monoethyl ester) solution
average Mw ~130,000 by LS, 50 wt. % in ethanol
Synonyme(s) :
2-Butenedioic acid (Z )-, monoethyl ester, polymer with methoxyethene
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Poids mol.
average Mw ~130,000 by LS
Concentration
50 wt. % in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.419
Indice d'acide
275‑300 mg KOH/g
Densité
0.983 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
COC=C.CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4.C3H6O/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;1-3-4-2/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);3H,1H2,2H3/b4-3-;
Clé InChI
UVHQXWILFGUDTA-LNKPDPKZSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup