Key Documents
415715
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +24°, c = 1 in H2O
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m0../s1
Clé InChI
STZHBULOYDCZET-KLXURFKVSA-N
Application
This diamine and its antipode are important building blocks in the synthesis of pharmaceuticals.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
5-Hydroxytryptamine receptor subtypes.
S J Peroutka
Annual review of neuroscience, 11, 45-60 (1988-01-01)
Langlois, M. et al.
Synthetic Communications, 22, 1895-1895 (1992)
5-HT3 receptors.
G J Kilpatrick et al.
Medicinal research reviews, 10(4), 441-475 (1990-10-01)