50790
Chlorure d′or(III) hydrate
~50% Au basis
Synonyme(s) :
Acide chloroaurique, Acide tétrachloroaurique(III), Chlorure aurique, Tétrachloroaurate(III) d’hydrogène hydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Concentration
~50% Au
Couleur
yellow
Densité
3.9 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Clé InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.