Principaux documents
415472
Sigma-Aldrich
2-Indanone oxime
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
96%
Pf
152-154 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
oxime
Chaîne SMILES 
O\N=C1/Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9NO/c11-10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,11H,5-6H2
Clé InChI
UJLFLOAXKVGYIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane has been reported.[1]
Application
2-Indanone oxime may be used for the preparation of 2-aminoindane hydrochloride by using active palladium catalyst.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Physiologically active indanamines1.
Levin N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 9(4), 380-391 (1944)
The reduction of 2-indanone oxime to 2-aminoindane. Methods and mechanisms.
Rosen WE and Green MJ.
The Journal of Organic Chemistry, 28(10), 2797-2804 (1963)