Principaux documents
533238
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzaldehyde oxime
98%
10 G
137,00 $
137,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
137,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=NOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
137,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
73-76 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
oxime
Chaîne SMILES 
O\N=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9-10/h1-5,10H/b9-5+
Clé InChI
FZIVKDWRLLMSEJ-WEVVVXLNSA-N
Description générale
2-Chlorobenzaldehyde oxime is also known as o-chlorobenzaldehyde oxime. It can be synthesized by reacting 2-chlorobenzaldehyde and hydroxylamine hydrochloride.[1]
Application
2-Chlorobenzaldehyde oxime may be used in the preparation of:
  • 2-chlorobenzaldehyde under different reaction conditions[2][3][4][5]
  • methyl 3-(2-chlorophenyl)-5-[1-(4-methoxybenzyloxy)-ethyl]isoxazole-4-carboxylate[6]
  • dimethyl 3-(2-chlorophenyl)isoxazole-4,5-dicarboxylate[1]
  • [3-(2-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]methanol[7]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Solid-phase synthesis of 5-isoxazol-4-yl-[1,2,4] oxadiazoles.
Quan C and Kurth M.
The Journal of Organic Chemistry, 69(5), 1470-1474 (2004)
A mild and selective method for the conversion of oximes into ketones and aldehydes by the use of N-bromophthalimide.
Khazaei A, et al.
J. Chem. Res. (M), 2004(10), 695-696 (2004)
Hypervalent iodine mediated synthesis of di-and tri-substituted isoxazoles via [3+2] cycloaddition of nitrile oxides.
Singhal A, et al.
Tetrahedron, 57(7), 719-722 (2016)
Microwave-assisted chemoselective cleavage of oximes to their corresponding carbonyl compounds using 1, 3-dichloro-5, 5-dimethyl-hydantoin (DCDMH) as a new Deoximating reagent.
Khazaei A and Manesh AA.
Synthesis, 2005(12), 1929-1931 (2005)
Amberlyst 15 supported nitrosonium ion as an efficient reagent for regeneration of carbonyl compounds from oximes, hydrazones and semicarbazones.
Lakouraj MM, et al.
Reactive functional Polymers, 66(9), 910-915 (2006)