Principaux documents
413372
Sigma-Aldrich
[3-[Tri(ethoxy/methoxy)silyl]propyl]urea solution
50 wt. % in methanol
About This Item
Formule linéaire :
(RO)3Si(CH2)3NHCONH2, R = -CH3 or -CH2CH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Concentration
50 wt. % in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.39
Densité
0.91 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OCC