Documents
411973
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene
96%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
68-71 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
Clé InChI
HHLCSFGOTLUREE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene is a chloronitrobenzene (CNB) compound. In vitro nephrotoxic potential of 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene in animal models and human kidney cells has been investigated. Toxicological study of 1,2,3-trichloro-5-nitrobenzene has been reported.2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Poly(U) cracked the code: a Marshall Nirenberg memoir.
Robert Haselkorn
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(4), 968-969 (2010-04-02)