Principaux documents
D59100
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
99%
Synonyme(s) :
Tetramethylene dichloride
250 G
72,40 $
1 KG
191,00 $
72,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
72,40 $
1 KG
191,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.01
Beilstein:
635673
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
161-163 °C (lit.)
Pf
−38 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clé InChI
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Dichlorobutane is extensively used in the synthesis of a variety of ligands, including commonly used 1,1′-(1,4-butanediyl)bis(imidazole) (bbi), to prepare coordination polymers and metal-organic frameworks (MOFs).[1][2][3] It can also be used a reagent in the synthesis of natural products such as spiro[4.5]-δ-damascone.[4]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Structures of metal-organic networks based on flexible 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole-2-phenyl) ligand.
Liu YY, et al.
CrystEngComm, 10(5), 565-572 (2008)
Four new coordination polymers of Cu (II) with 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole).
Ma JF, et al.
Polyhedron, 23(4), 553-559 (2004)
Synthesis and Olfactory Properties of a 6??Silasubstituted ?Spiro [4.5]?δ?Damascone?.
Lovchik M A and Kraft P
Chemistry?A European Journal , 23(19), 4590-4596 (2017)
A porous supramolecular architecture from a copper (II) coordination polymer with a 3D four-connected 86 net.
Ma JF, et al.
Inorganic Chemistry, 42(23), 7531-7534 (2003)