Documents
410136
Sigma-Aldrich
Samarium(III) isopropoxide
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Samarium triisopropoxide, Tris(isopropoxy)samarium
About This Item
Formule linéaire :
Sm[OCH(CH3)2]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
core: samarium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
CC(C)O[Sm](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sm/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
HJCRVWSKQNDSPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Used with a dinucleating Schiff base ligand in a catalytic asymmetric nitro-Mannich reaction.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
syn-Selective catalytic asymmetric nitro-Mannich reactions using a heterobimetallic Cu-Sm-Schiff base complex.
Shinya Handa et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(16), 4900-4901 (2007-03-31)