Principaux documents
409480
Sigma-Aldrich
2-Undecylimidazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H26N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Point d'ébullition
215 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
69-74 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCc1ncc[nH]1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable