290815
2-Ethylhexyl acrylate
98%, contains ≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
Ester 2-éthylhexyl de l’acide (±)-acrylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.15 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
496 °F
Contient
≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Limite d'explosivité
6.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
215-219 °C (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Clé InChI
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Formulation optimization and stability study of transdermal therapeutic system of nicorandil.: This research explores the formulation and stability of a transdermal therapeutic system using 2-ethylhexyl acrylate (2-EHA) as a key component, highlighting its potential in delivering drugs through the skin effectively (Tipre DN et al., 2002).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup