Principaux documents
407860
Sigma-Aldrich
N-(2-Furoyl)glycine methyl ester
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
63-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-9-8(11)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,9,11)
Clé InChI
MPRFBNLQEYNYQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable