Documents
407577
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane propoxylate triacrylate
average Mn ~644
Synonyme(s) :
Propoxylated trimethylolpropane triacrylate
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
644.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~644
Contient
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.46
Densité
1.051 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter