Principaux documents
416177
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~1,014
Synonyme(s) :
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
1 L
221,00 $
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
221,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~1,014
Indice de réfraction
n20/D 1.472
Densité
1.1 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
444.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
229 °C - closed cup