Key Documents
406198
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol vinyl ether
contains 0.01% potassium hydroxide as stabilizer, 99%
Synonyme(s) :
1,4-Butanediol monovinyl ether, 4-(Ethenyloxy)-1-butanol, 4-(Vinyloxy)-1-butanol, 4-Hydroxybutyl vinyl ether
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHO(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
0.01% potassium hydroxide as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
95 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCOC=C
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-8-6-4-3-5-7/h2,7H,1,3-6H2
Clé InChI
HMBNQNDUEFFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup