405760
Ethyl 2-oxo-1-cyclooctanecarboxylate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Point d'ébullition
85-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1CCCCCCC1=O
InChI
1S/C11H18O3/c1-2-14-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10(9)12/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
OJCDCHCBNASPBS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves