405264
Hexafluoro-2-butyne
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C≡CCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pression de vapeur
105 psi ( 20 °C)
Essai
99%
pb
−25 °C (lit.)
Pf
−117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C#CC(F)(F)F
InChI
1S/C4F6/c5-3(6,7)1-2-4(8,9)10
Clé InChI
WBCLXFIDEDJGCC-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
See Technical Information Bulletin AL-151 Gas Regulators: Selection, Installation, and Operation
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Vanne de purge
Réf. du produit
Description
Tarif
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)