Documents
404950
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) methoxide
95%
Synonyme(s) :
Methyl orthotitanate, Tetramethoxytitanium, Tetramethyl orthotitanate
About This Item
Formule linéaire :
Ti(OCH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
solid
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Impuretés
<5% methanol
Pf
200-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Ti](OC)(OC)OC
InChI
1S/4CH3O.Ti/c4*1-2;/h4*1H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
ITNVWQNWHXEMNS-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Used for the preparation of polyoxotitanates.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Articles
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.