403091
Vinyl benzoate
≥99%, contains <=20 ppm Hydroquinone and/or <=50 ppm MEHQ as stabilizer
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Point d'ébullition
95-96 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clé InChI
KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter