Principaux documents
380806
Sigma-Aldrich
Vinyl 4-tert-butylbenzoate
99%
Synonyme(s) :
Vinyl 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate
100 ML
51,80 $
51,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
51,80 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H4CO2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
51,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
pb
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OC=C
InChI
1S/C13H16O2/c1-5-15-12(14)10-6-8-11(9-7-10)13(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Clé InChI
ZLHVSEPPILCZHH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were