180378
1-Adamantanemethylamine
98%
Synonyme(s) :
1-(Aminomethyl)adamantane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5137 (lit.)
Point d'ébullition
83-85 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H19N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7,12H2/t8-,9+,10-,11-
Clé InChI
XSOHXMFFSKTSIT-BIBSGERRSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903)
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup