Principaux documents
402702
Sigma-Aldrich
2,2,2,3′-Tetrafluoroacetophenone
99%
Synonyme(s) :
α,α,α,3-Tetrafluoroacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4COCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.11
Beilstein:
1872788
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
79 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
NQSPTMFCJGKOQJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2,2,3′-Tetrafluoroacetophenone (m-fluorotrifluoroacetophenone, α,α,α,3-Tetrafluoroacetophenone) is a fluorine substituted aryl alkyl ketone. Electron transfer quenching of m-fluorotrifluoroacetophenone has been studied.[1]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Electron transfer quenching of fluorine substituted aryl alkyl ketones. Fluorine-19 polarization via the triplet mechanism.
Manion Schilling ML, et al.
Journal of the American Chemical Society, 99(24), 7792-7799 (1977)