Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 97,00 $ 72,75 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H4COCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
72,75 $
Tarif97,00 $Économiser 25 %Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
97%
mp
72-76 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro, ketone
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-14(2)8-5-3-7(4-6-8)9(15)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
NDKSWWUQHXZADC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 72-76 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) | mp 151-155 °C (lit.) | mp 31-35 °C (lit.) |
| functional group fluoro, ketone, amine | functional group ketone, fluoro | functional group ketone | functional group bromo, fluoro, ketone |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe