Documents
401153
Sigma-Aldrich
Antimony(III) bromide
99.99%
Synonyme(s) :
Antimony tribromide
About This Item
Formule linéaire :
SbBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Pression de vapeur
1 mmHg ( 94 °C)
Pureté
99.99%
Densité
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Sb](Br)Br