229474
Bismuth(III) iodide
≥99.998% trace metals basis
Synonyme(s) :
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
289,00 $
About This Item
289,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.998% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
408 °C (lit.)
Densité
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges