Principaux documents
400912
Sigma-Aldrich
Lithium tungstate
98%
Synonyme(s) :
Dilithium tetraoxotungstate, Lithium tungsten oxide
About This Item
Formule linéaire :
Li2WO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Densité
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
Clé InChI
SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Used for preparation of ceramics with ultra-low sintering temperatures
  • Catalyst for oxidative coupling reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable