185574
1,1,2,2-Tetrabromoethane
98%
Synonyme(s) :
Acetylene tetrabromide, Muthmanns liquid, TBE
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
11.9 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
635 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.637 (lit.)
Point d'ébullition
119 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
−1-1 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
water: insoluble
Densité
2.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrC(Br)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Clé InChI
QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable