Principaux documents
900545
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li tungstate
≥95 atom % (6Li), ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
6Li2WO4
Poids moléculaire :
259.87
Code UNSPSC :
12352302
Pureté isotopique
≥95 atom % (6Li)
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M-1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable