Documents
400653
Sigma-Aldrich
Sodium niobate
−100 mesh, 99.9%
Synonyme(s) :
Niobium sodium oxide
About This Item
Formule linéaire :
NaNbO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.89
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99.9%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: niobium
Taille des particules
−100 mesh
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Na.Nb.3O/q+1;;;;-1
Clé InChI
UYLYBEXRJGPQSH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent / Reactant for preparation of:
  • Transparent (Sr,Ba)Nb2O6 ceramics with optoelectric properties
  • Niobium sodium strontium oxides
  • Tungsten bronze for study of sodium/proton and sodium/deuteron cation exchange
  • Triple-layered Aurivillius phase photocatalysts
  • Niobium sodium selenide/sulfide
  • Bismuth niobium sodium oxides
  • Tin niobates
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable