Principaux documents
400475
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) chloride
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tantalum pentachloride
5 G
98,00 $
25 G
301,00 $
98,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
98,00 $
25 G
301,00 $
About This Item
Formule linéaire :
TaCl5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
98,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tantalum
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Application
Used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distortedsix-coordinate geometry.[1] Also used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18, for which electron and stability studies were performed.[2][2]
Notes préparatoires
Used in the preparation of a simple catalyst for the polycyclotrimerizations of alkenediynes.[3] Used for the plasma-enhanced atomic layer deposition of tantalum nitride films.[4]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kim, H., et al.
Journal of Applied Physiology, 95, 5848-5848 (2004)
Zheng, R., et al.
Macromolecules, 37, 5196-5196 (2004)
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)