303518
Tantalum(V) oxide
99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tantalum pentoxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tantalum
Densité
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
Clé InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable