Principaux documents
399078
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-vinylphenyl carbonate
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC6H4OCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
98%
Contient
25 ppm phenothiazine as inhibitor
pb
187 °C (lit.)
Pf
27-29 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable