Principaux documents
398888
Sigma-Aldrich
Lead(II) zirconate
99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lead zirconate
About This Item
Formule linéaire :
PbZrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
<0.5% Hf
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
[PbH2++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/3O.Pb.Zr/q;2*-1;+2;
Clé InChI
RSCSNKLWUCUPDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.