Principaux documents
396702
Sigma-Aldrich
B-Benzyl-9-BBN solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
67 °C
Densité
0.906 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C1CC2CCCC(C1)B2Cc3ccccc3
InChI
1S/C15H21B/c1-2-6-13(7-3-1)12-16-14-8-4-9-15(16)11-5-10-14/h1-3,6-7,14-15H,4-5,8-12H2/t14-,15+
Clé InChI
IQRBNRFCRAJXJF-GASCZTMLSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup