Documents
394890
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyltrimethylsilylamine
98%
Synonyme(s) :
(Diethylamino)trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)diethylamine, TMSDEA
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.32
Numéro Beilstein :
635718
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
derivatization grade
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
125-126 °C (lit.)
Densité
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
Clé InChI
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter