393223
1,2-Bis(3-indenyl)ethane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
121-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(CC1=CCc2ccccc12)C3=CCc4ccccc34
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18/h1-8,11-12H,9-10,13-14H2
Clé InChI
CQAQBIQKEFJNRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable