Principaux documents
O6000
Sigma-Aldrich
tert-Octylamine
95%
Synonyme(s) :
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane
100 G
72,50 $
500 G
145,00 $
72,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
72,50 $
500 G
145,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.24
Beilstein:
1732753
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
4.46 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 25 °C)
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
137-143 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
Clé InChI
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter