Principaux documents
391395
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide
97%
5 G
76,30 $
76,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
76,30 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
47-48 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
[O-][n+]1onc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C6H3ClN2O2/c7-4-1-2-5-6(3-4)9(10)11-8-5/h1-3H
Clé InChI
CVHOKJCSOAHYAJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative. Its synthesis has been reported.[1]
Application
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide (6-Chlorobenzofuroxan) may be used in the synthesis of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxide derivative.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Antonio Carta et al.
European journal of medicinal chemistry, 37(5), 355-366 (2002-05-15)
Thirty-six 6(7)-substituted-3-methyl- or 3-halogenomethyl-2-phenylthio-phenylsulphonyl-chloro-quinoxaline 1,4-dioxides belonging to series 3-6 were synthesised and submitted to a preliminary in vitro evaluation for antimycobacterial, anticandida and antibacterial activities. Antitubercular screening showed a generally good activity of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxides (3d,e,h-j) against Mycobacterium tuberculosis, and