103578
4-Nitrodiphenylamine
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
132-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Clé InChI
XXYMSQQCBUKFHE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable