792373
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
95%
Synonyme(s) :
2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, Chlorodifluoromethyl phenyl ketone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
336,00 $
About This Item
336,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.4954
n20/D 1.497 (lit.)
pb
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
1.3178 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a reagent in the difluoromethylation of various phenols to yield aryl difluoromethyl ethers.[2]
- As a precursor in the Baylis-Hillman reaction of fluoroalkyl ketones to obtain chlorodifluoromethyl containing products.[3]
- As a substrate in the synthesis of propargyl alcohols using a novel ruthenium catalyst.[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
160.0 °F
Point d'éclair (°C)
71.1 °C
Contenu apparenté
Prof. Jinbo Hu's lab focuses on developing new fluorination reagents and reactions, including difluoromethylation and monofluoromethylation.