Documents
38385
Sigma-Aldrich
Dichlorodiisopropylsilane
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Diisopropyldichlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14Cl2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.17
Numéro Beilstein :
1736244
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Point d'ébullition
66 °C/27 mmHg (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14Cl2Si/c1-5(2)9(7,8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Protecting group reagent; brings two alcohols in close contact for "tethering technique"
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
J.H. Hutchinson et al.
Tetrahedron Letters, 32, 573-573 (1991)
C.L. Bradford et al.
Tetrahedron Letters, 36, 4189-4189 (1995)
David Gräfe et al.
Nature communications, 9(1), 2788-2788 (2018-07-19)
Existing photoresists for 3D laser lithography that can be removed after development in a subtractive manner typically suffer from harsh cleavage conditions. Here, we report chemoselectively cleavable photoresists for 3D laser lithography based on silane crosslinkers, allowing the targeted degradation