Principaux documents
383295
Barium ferrite
−325 mesh, 98%
Synonyme(s) :
Barium ferrite
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES
O=[Ba].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/Ba.12Fe.19O
Clé InChI
AJCDFVKYMIUXCR-UHFFFAOYSA-N
Spécificité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable